Learn More
Uvex™ Chemikalienschutzanzug 4B mit Füßen
Artikelnummer. 17797639 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17797639 L 1 Stück
17777639 S 1 Stück
17787639 M 1 Stück
17707649 XL 1 Stück
17717649 2XL 1 Stück
17727649 3XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17797639 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8909411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.65 CHF
    11.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.14 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Chemikalienschutzanzug Uvex 4B ist bequem und atmungsaktiv, während das Spinnvliesfutter eine angenehm weiche Passform garantiert.
  • PP-Spinnvliesstoff mit PE-Folie
  • Atmungsaktives, leichtes und flexibles Material für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Orangefarbene verklebte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
  • Die Mittelfingerschlaufen verhindern Aufsetzen des Ärmels.
  • Optimale Passform für hohen Tragekomfort
  • Sichere und bequeme Befestigung durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
  • Maßgeschneiderte Stiefelsocke für zusätzliche Sicherheit
  • Partikeldicht und sprühdicht
  • Antistatische Eigenschaften
  • Schutz vor Infektionskrankheiten
  • Schutz vor Pestiziden
  • Frei von Silikon, Plastifizierern und Substanzen, die Benetzungsmittel beeinträchtigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß, Orange
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Angehängte Socken
Stulpenform Bedecktes Gummiband
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Standard
Verschlusstyp Reißverschluss mit selbstklebender Lasche
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien
Zertifizierung/Konformität Chemikalienschutz/PSA-Kategorie III, EN 14605:2005+A1:2009 (Typ 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 5), EN 13034:2005+A1:2010 (Typ 6), EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1073-2:2002, DIN 32781:2010
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen