Learn More
Uvex™ 4B Chemical Protection Coveralls
Artikelnummer. 17787719 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 17787719
Marke: Uvex™ 9837511
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
4B disposable coveralls that are safe and breathable at the same time, due to the microporous spray-tight spunbond polyethylene laminate.
  • Atmungsaktives, leichtes und flexibles Material für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Partikeldicht und sprühdicht
  • Frei von Silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Material: Mit Polypropylenfolie laminierter Polyethylenvliesstoff
  • Orangefarbene verklebte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
  • Die Mittelfingerschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
  • Selbstklebende Reißverschlussklappe und verklebte Nähte für optimalen Schutz
  • Antistatische Eigenschaften
  • Schutz vor Infektionskrankheiten
  • Hautfreundlicher Vliesstoff an der Innenseite
  • Elastischer Bund für perfekten Sitz
  • Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß, Orange
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastic
Knöchelform Open
Stulpenform Covered Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type Standard
Verschlusstyp Zipper with Self-adhesive Flap
Saumtyp Taped
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemicals
Zertifizierung/Konformität EN 14126, EN 14605 – Typ 4B, ISO 13982-1 – Typ 5B, EN 13034 – Typ 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, DIN 32781
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen