Learn More
Uvex™ 4B Chemikalienschutzoveralls
Artikelnummer. 17767719 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
40 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17767719 S 40 Stück
17777719 M 40 Stück
17787719 L 40 Stück
17797719 XL 40 Stück
17707729 2XL 40 Stück
17717729 3XL 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17767719 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 9837509
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
4B Einweg-Overalls, die dank des mikroporösen, sprühdichten Spinnvlies-Polyethylenlaminats zugleich sicher und atmungsaktiv sind.
  • Atmungsaktives, leichtes und flexibles Material für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Partikeldicht und sprühdicht
  • Frei von Silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Material: Mit Polypropylenfolie laminierter Polyethylenvliesstoff
  • Orangefarbene verklebte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
  • Die Mittelfingerschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
  • Selbstklebende Reißverschlussklappe und verklebte Nähte für optimalen Schutz
  • Antistatische Eigenschaften
  • Schutz vor Infektionskrankheiten
  • Hautfreundlicher Vliesstoff an der Innenseite
  • Elastischer Bund für perfekten Sitz
  • Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß, Orange
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Offen
Stulpenform Bedecktes Gummiband
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Standard
Verschlusstyp Reißverschluss mit selbstklebender Lasche
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien
Zertifizierung/Konformität EN 14126, EN 14605 – Typ 4B, ISO 13982-1 – Typ 5B, EN 13034 – Typ 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, DIN 32781
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen