Learn More
Uvex™ 4B Chemical Protection Coveralls
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes und flexibles Material für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Partikeldicht und sprühdicht
- Frei von Silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Material: Mit Polypropylenfolie laminierter Polyethylenvliesstoff
- Orangefarbene verklebte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
- Die Mittelfingerschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
- Selbstklebende Reißverschlussklappe und verklebte Nähte für optimalen Schutz
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionskrankheiten
- Hautfreundlicher Vliesstoff an der Innenseite
- Elastischer Bund für perfekten Sitz
- Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reißverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß, Orange |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastic |
| Knöchelform | Open |
| Stulpenform | Covered Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mehr anzeigen |