Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
10 Stück
240 Stück
Beschreibung
- 100 % Nylon, weiß – fusselarm mit höherem Tragekomfort.
- Beidhändig tragbar – Einsparungen an Ge- und Verbrauchskosten.
- Farbiges Garn an Manschette – Farbcodierung für verschiedene Größen.
- Fusselarm – Produkt- und Prozessschutz zur Vermeidung von Nacharbeiten und den damit verbundenen Kosten.
Certifications
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Unbeschichtet |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Inspektionshandschuhe |
| Größe | S |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |