Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen, vorgefaltet, Grad 113V
Zeitersparnis bei der Quadranten-Falz von Rundpapieren für konische Filtertrichter bei wiederholten oder mehrfachen Analysen
198.00 CHF - 570.00 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | >30 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 28 Sekunden |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Der gekreppte Filter Whatman Grade 113V von GE für den Einsatz mit einem konischen Filtertrichter bietet eine schnelle Filtration und hohe Ladekapazität für Analysen mit groben Partikeln oder gelatinösen Präzipitaten. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11392925
|
Cytiva
1213-500 |
500 mm |
570.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11362925
|
Cytiva
1213-240 |
240 mm |
198.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zeitersparnis bei der Quadranten-Falz von Rundpapieren für konische Filtertrichter bei wiederholten oder mehrfachen Analysen
Sehr dicker und starker Filter mit gekreppter Oberfläche für extrem hohe Beladungskapazität, besonders in gefalteter Form.
- Geringere Gesamtfiltrationszeit aufgrund der zusätzlichen exponierten Oberfläche; die normale Verlangsamung der Filtrationsgeschwindigkeit aufgrund der Beladung mit Partikeln erfolgt später
- Erhöhte Gesamtbeladungskapazität, da mehr Filterfläche verfügbar ist – sehr gut geeignet für grobe Partikel und gelatinöse Präzipitate
- Die schnellste Durchflussrate bei alle Qualitätsklassen — die Durchflussgeschwindigkeit wird durch die Reduzierung des Filterpapierkontakts mit der Trichterseite und der selbsttragende Form des Filters ermöglicht
- Die Vorfaltung hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die technischen Daten, und die gleichen Werte können auch für die flachen Kreise verwendet werden
- Übliche Dicke: 420μ
- Flächengewicht: 125 g/m2
- Material: Zellulose
- Alpha-Zellulosegehalt, min.: 0.98 %
- Eigenschaften: Schnell, gekreppt
Spezifikation
Scheibe | |
>30 μm | |
Der gekreppte Filter Whatman Grade 113V von GE für den Einsatz mit einem konischen Filtertrichter bietet eine schnelle Filtration und hohe Ladekapazität für Analysen mit groben Partikeln oder gelatinösen Präzipitaten. | |
Grob | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Zellulose | |
28 Sekunden | |
Gütegrad 113V | |
420 μm |