Learn More
Integrin alpha 3/CD49c Antibody (MM0416-2C39), Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™
Code produit 18100980 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18100980 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18100980 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP211737AF488
 Article restreint
Verfügbar ab: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Integrin alpha 3/CD49c Monoclonal specifically detects Integrin alpha 3/CD49c in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Integrin alpha 3/CD49c
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone MM0416-2C39
Conjugué Alexa Fluor 488
Dilution Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène antigen identified by monoclonal J143, CD49 antigen-like family member C, CD49c, CD49c antigen, FLJ34631, FLJ34704, FRP-2, Galactoprotein B3, GAP-B3, GAPB3CD49C, integrin alpha-3, integrin, alpha 3 (antigen CD49C, alpha 3 subunit of VLA-3 receptor), MSK18, VCA-2, very late activation protein 3 receptor, alpha-3 subunit, VL3A, VLA-3 subunit alpha, VLA3a
Symboles de gène(s) ITGA3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant Integrin alpha 3/CD49c
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3675
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.