Learn More
Hamilton™ Microlab™ Gastight™ Spritzen der Serie 1700
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
100 μl
Kanülen-Gauge:
22 s G
26 s G
Modell:
1701
1702
1710
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgestattet mit präzisionsgefertigter Kolbenspitze aus Polymer, oft PTFE, wodurch eine leckfreie Dichtung entsteht
- Das eng anliegende Design gewährleistet, dass die Spitzen im Inneren des Spritzenzylinders frei von Proben sind
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass sich Proben mit gelösten oder suspendierten Molekülen absetzen und zu einem beschädigten Kolben führen
- ChemSeal-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26 s G |
| Modell | 1701 |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |