Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Mikrotiterplatten-Einsatzsystem mit Einlassöffnungssystem
Artikelnummer. 15372265 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Stützmembran:
PC-Membran
PET
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15372265
Marke: BRAND™ 782873
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sechs-Well-Platten mit sechs Einsatzstreifen gefüllt
  • Steril
  • Mit Einlassöffnungssystem
  • CellGrade™ plus Oberfläche
  • Membranmaterial: PC- oder PET-Material
  • Mehrere Membranporengrößen für verschiedene Anwendungen: 0.4 μM, 1.0 μm, 3.0μ m, 8.0μ m
  • 5 Platten/Pkg. mit Deckel und 30 Einsatzstreifen
Anwendungen:
In-vitro-Gewebepräparation (3D-Gewebekultur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung cellGrade plus
Typ Mikrotiterplatten-Einsatzsystem mit Einlassöffnungssystem
Wellanzahl 6
Porengröße 8 μm
Menge 5/Packung
Stützmembran PET