Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Mikrotiterplatten-Einsatzsystem mit glattwandigen Einsatzstreifen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Stützmembran:
PC-Membran
PET
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Steril
- Mit glattwandigen Einlegestreifen
- CellGrade™ plus Oberfläche
- Membranmaterial: PC- oder PET-Material
- Mehrere Membranporengrößen für verschiedene Anwendungen: 0.4 μM, 1.0 μm, 3.0μ m, 8.0μ m
- 5 Platten/Pkg. mit Deckel und 30 Einsatzstreifen
Anwendungen:
In-vitro-Gewebepräparation (3D-Gewebekultur)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | cellGrade plus |
| Typ | Zellkultur-Einsatzsystem |
| Wellanzahl | 6 |
| Porengröße | 0,4 μm |
| Menge | 5/Packung |
| Stützmembran | PET |