Learn More
BRAND™ BRANDplates™ immunoGrade™ Streifenplatten
Artikelnummer. 11663189 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
350 μl
360 μl
BreakApart:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtvolumen (metrisch) Well BreakApart Packungsgröße
11663189 350 μl Ja 100 Stück
11653189 360 μl Nein 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11663189 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 782306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.00 CHF
    634.02 CHF / 100 Stück
    Sparen 192.98 CHF
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochbindende Platten mit optimierten Oberflächen zur Immobilisierung von IgG. Hochbindende Platten, optimiert für die Immobilisierung von IgG und Molekülen mit sowohl hydrophilen als auch hydrophoben Bereichen, bieten zuverlässige Ergebnisse für eine Reihe von Assays.
  • Hochbindende, nicht sterile Platten
  • Hergestellt aus hochwertigem, neuem Polystyrol
  • Transparent mit flachem Boden
  • Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
  • Erhältlich mit oder ohne Raster
Mit Gitter (Teilenummer 782306):
  • 12 Streifen mit je 8 Vertiefungen
  • Einzelne Streifen können von der Platte entfernt und wieder eingesetzt werden.
  • Die Streifen können auch in 8 einzelne Gefäße unterteilt und in die Rahmenplatte eingesetzt werden.
Ohne Gitter (Teilenummer 782305):
  • 12 Streifen mit je 8 Vertiefungen
  • Einzelne Streifen können aus dem Rahmen entnommen und wieder eingesetzt werden.
  • Streifen sind nicht teilbar
Anwendungsbereiche:
Konzipiert für Festphasen-Immunoassays, ELISA , RIA, FIA und andere Immuntestanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
BreakApart Ja
Bindungseigenschaft immunoGrade
Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase- und pyrogenfrei
Format Streifenplatte
Array 1 x 8
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung Im Beutel
Bindungsart Hohe Bindungskapazität
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp 96-Well-Streifenplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroplattenlesegeräte, Gammastrahlenzähler, Fluoreszenzspektrophotometer
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 350 μl
Anzahl Wells 8
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 320 μL
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Immunologisch
Gesamtvolumen (metrisch) Well 350 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasen-Immunoassay, Anwendungen in der Immundiagnostik
Enthält Streifenplatten mit Rahmen
Menge 100/Pckg.
RNase-frei Ja
Zielmolekül Proteine oder Antikörper