Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der IP-druckergeeigneten 6200 Serie
Artikelnummer. 12899868 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 m x 3,9 cm (984 ft. x 1,5 in.)
984 ft. x 2,36 in.
984 ft. x 3,27 in.
984 ft. x 4,3 in.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12899868 984 ft. x 4,3 in. 1 Stück
12869868 300 m x 3,9 cm (984 ft. x 1,5 in.) 1 Stück
12879868 984 ft. x 2,36 in. 1 Stück
12889868 984 ft. x 3,27 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12899868 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 066044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 CHF
    204.63 CHF / 1 Stück
    Sparen 22.37 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt zur Kennzeichnung in rauen Umgebungen
  • Inklusive Spindel
  • Chemisch, abrieb- und hitzebeständig
  • Kompatibel mit IP300- und IP600-Druckern
  • Kerninnendurchmesser: 25,40 mm (1 in.), Tintenseite nach außen
Spezifikation
Produkttyp Farbband für Thermotransferdrucker
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 984 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 10,9 cm
Durchmesser (metrisch) Innendurchmesser 25,4 mm
Abmessungen (L x B) 984 ft. x 4,3 in.
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6200, schwarz, für Brady IP-Drucker geeignet
Format Für IP™ geeignet
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikettierung unter ungüntigen Umgebungsbedingungen
Menge Je 1
Alternate Part Number IP-R6207