Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der IP-druckergeeigneten 4400 Serie
Artikelnummer. 11553035
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Abmessungen (L x B):
984 ft. x 2,36 in.
984 ft. x 3,27 in.
984 ft. x 4,3 in.
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
11553035 Rot 984 ft. x 4,3 in. 1 Stück
11593015 Rot 984 ft. x 2,36 in. 1 Stück
11513025 Grün 984 ft. x 2,36 in. 1 Stück
11573015 Blau 984 ft. x 2,36 in. 1 Stück
11503025 Grün 984 ft. x 3,27 in. 1 Stück
11563035 Blau 984 ft. x 3,27 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11553035 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 066231
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbband mit hoher Dichte und ausgezeichneter Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen
  • Inklusive Spindel
  • Kompatibel mit IP300- und IP600-Druckern
  • Kerninnendurchmesser: 25,40 mm (1 in.), Tintenseite nach außen
Spezifikation
Produkttyp Farbband für Thermotransferdrucker
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) IP300 Thermotransferdrucker, IP600 Thermotransferdrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 984 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 10,9 cm
Durchmesser (metrisch) Innendurchmesser 25,4 mm
Abmessungen (L x B) 984 ft. x 4,3 in.
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der 4400 Serie, rot, für Brady IP-Drucker geeignet
Format Für IP™ geeignet
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Menge Je 1
Alternate Part Number IP-R4407-RD