Learn More
Applied Biosystems™ 3730 DNA Analyzer 48-Capillary Array, 50 cm
Dies ist ein Kapillararray für den Applied Biosystems™ 3730 DNA-Analysator. Jedes Array enthält 48 Kapillaren, 50cm lang. Wird für Sequenzierungsläufe verwendet.
Marke: Applied Biosystems™ 4331250
Additional Details : Gewicht : 0.79380kg
Includes: Jedes Array enthält 48 Kapillaren (50cm lang)
Beschreibung
- Verwendung pro Array: 300 Läufe (mit Reagenzien von Applied Biosystems)
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
50 cm | |
Kapillararray | |
Sequenzierung | |
3730 DNA-Analysator 48-Kapillar-Array | |
Raumtemperatur |
Jedes Array enthält 48 Kapillaren (50 cm lang) für die Verwendung mit dem Applied Biosystems 3730 DNA-Analysator. Wir garantieren die Leistung der 3730 Kapillar-Arrays für bis zu 300 Läufe und innerhalb eines Jahres nach dem Kauf. |
|
3730 DNA-Analysator | |
48 Kapillaren | |
1 Array |
Nur für Forschungszwecke