Learn More
Skytec™ 4530V Einweg-Atemschutzmaske mit 3-teiliger Faltfunktion - FFP3V
Artikelnummer. 30242956 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pk.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30242956 10/Pk. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30242956 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. ASRAPL301AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.03 CHF
    56.83 CHF / 10 Stück
    Sparen 24.20 CHF
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die 4500er-Serie ist die neueste Ergänzung der Skytec-Produktpalette an Premium-Atemschutzmasken. Die 4500er-Serie zeichnet sich durch hochwertige, in Europa hergestellte Filtermedien in Varianten mit und ohne Ventil aus und bietet einen geringen Atemwiderstand sowie einen hervorragenden Sitz im Gesicht.
  • Hochwertige, flach faltbare Einweg-Atemschutzmaske für einfache Aufbewahrung, An- und Ausziehen
  • Sicheres, metallfreies Gurtsystem mit farbcodiertem Textilgummi zur einfachen Identifizierung des FFP-Levels
  • Weicher, flexibler und verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und höheren Tragekomfort
  • Mehrlagige elektrostatische Filtermedien für Hochleistungsfiltration bei geringem Atemwiderstand
  • Innenliegende Dichtung über die gesamte Breite, aus weichem PVC für hohen Tragekomfort
  • Ergonomisches Design für sicheren Halt bei einer Vielzahl von Gesichtsformen
  • Hochdurchfluss-Ausatemventil für geringen Atemwiderstand, farbcodiert zur einfachen Identifizierung des FFP-Levels
  • Konturierte Nasenabdichtung für hohe Kompatibilität mit anderen Arten von PSA
  • Alle Varianten entsprechen der Norm EN 149:2001+A1:2009. Variante ohne Ventil, die der Norm EN 14683:2019 für den Einsatz im Gesundheitswesen entspricht
  • Latexfrei und fusselfrei für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen
  • Im Vereinigten Königreich entworfen, entwickelt und hergestellt.
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 20
Zertifizierung/Konformität CE III, UKCA, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Farbe Weiß
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP3
Material Polypropylen
Produkttyp Partikelfiltermaske und OP-Maske für das Gesundheitswesen
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Ja
Material der Filtrationsschicht Vliesstoff
Material Kopfband Latexfreies Elastan, Polyester, Textilgummi
Modell 4500
Material des Objektivrevolvers Polyethylenschaum
Menge 10/Pk.