Learn More
SHOWA™ 451 Series Natural Rubber Palm Coated Thermal-Insulated Gloves
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
Benifits
- Thermal Insulation
- Flexible
- Breathable
- Extra Grip
- Seamless Knit
- Skin-friendly
- Abrasion-resistant
Features
- Rough Grip
- Ergonomic
- Elasticated Wrist Cuff
- Natural Rubber Palm Coating
Trades & Applications
- Signalers
- Brick Laying
- Carpentry
- Driving Machines
- Masonry
- Demolition
- Shipping/Receiving
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE Kat II, EN 388:2016, EN 511:2006 |
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Naturkautschuk |
| Farbe | Grau |
| Material | Baumwolle, Polyester |
| Größe | L |
| Auskleidungsmaterial | Acryl |
| Beständig gegen | Abriebfest |
| Serie | 451 |