Learn More
SHOWA™ 451 Series Natural Rubber Palm Coated Thermal-Insulated Gloves
Created with warmth in mind, the 451 thermal-insulated gloves are designed to be worn in cold weather.
55.40 CHF - 60.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE Kat II, EN 388:2016, EN 511:2006 |
---|---|
Beschichteter Bereich | Handfläche |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Naturkautschuk |
Farbe | Grau |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17787607
|
SHOWA™
451-07S |
S |
56.50 CHF
10 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17777607
|
SHOWA™
451-08M |
M |
55.40 CHF
10 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17767607
|
SHOWA™
451-09L |
L |
56.50 CHF
10 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17797607
|
SHOWA™
451-10XL |
XL |
60.60 CHF
10 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Benifits
- Thermal Insulation
- Flexible
- Breathable
- Extra Grip
- Seamless Knit
- Skin-friendly
- Abrasion-resistant
Features
- Rough Grip
- Ergonomic
- Elasticated Wrist Cuff
- Natural Rubber Palm Coating
Trades & Applications
- Signalers
- Brick Laying
- Carpentry
- Driving Machines
- Masonry
- Demolition
- Shipping/Receiving
Spezifikation
CE Kat II, EN 388:2016, EN 511:2006 | |
Nahtloser Strick | |
Grau | |
Acryl | |
451 |
Handfläche | |
Naturkautschuk | |
Baumwolle, Polyester | |
Abriebfest |