Learn More
SHOWA™ 451er Serie Naturkautschuk-Handflächenbeschichtete, wärmeisolierende Handschuhe
Artikelnummer. 17797607
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
10 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17797607 Extragroß 10 Paare
17787607 Klein 10 Paare
17777607 Mittel 10 Paare
17767607 Groß 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17797607 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 45110XL
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die 451 Thermohandschuhe wurden mit Blick auf Wärme entwickelt und sind für das Tragen bei kaltem Wetter konzipiert.
Vorteile
  • Wärmedämmung
  • Flexibel
  • Luftdurchlässig
  • Extra Grip
  • Nahtloser Strick
  • Hautfreundlich
  • Abriebfest
Merkmale
  • Rauher Griff
  • Ergonomie
  • Elastische Handgelenksmanschette
  • Naturkautschuk-Handflächenbeschichtung
Handel& Anwendungen
  • Signalgeber
  • Mauern
  • Zimmerei
  • Antriebsmaschinen
  • Mauerwerk
  • Abriss
  • Versand/Empfang
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE Kat II, EN 388:2016, EN 511:2006
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Naturkautschuk
Farbe Grau
Material Baumwolle, Polyester
Größe Extragroß
Auskleidungsmaterial Acryl
Beständig gegen Abriebfest
Serie 451