Learn More
Brady™ Thermotransferdrucker-Farbband der Serie 4500 mit Spindel
Artikelnummer. 11589923
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11589923 Silber 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11589923 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 622134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.95 CHF
    80.54 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.41 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermotransferband mit hoher Beständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien.
Hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und Chemikalien.
  • Zuverlässige, scharfe Druckqualität maximiert die Lesbarkeit des Barcodes.
Spezifikation
Farbe Silber
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker
Material Wachs, Harz
Länge (angloamerikanisch) 230 ft.
Breite (angloamerikanisch) 2,2 in.
Länge (metrisch) 70 m
Breite (metrisch) 56 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 12.7 mm
Format Farbband mit offenem Kern
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU und 2015/863
Alternate Part Number R4513-SV