Learn More
Testo™ Multifunktionsmessgerät 435-4 für Innenraumluftqualität/HLK mit Speicher & Druckdifferenzsensor
Ausführen aller Messungen, die für die Überprüfung und Einstellung von Lüftungs- und Klimaanlagen sowie für Luftqualitätsprüfungen in Innenräumen erforderlich sind.Enthält einen Druckdifferenzsensor für die Überwachung von Pitot-Statikrohren bzw. Filtern.
Marke: Testo™ 0563 4354
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das äußerst vielseitige Testo 435-4 misst eine Vielzahl von Variablen wie z. B. Lufttemperatur, Luftstrom, Volumenstrom, Luftfeuchtigkeit und Beleuchtungsstärke (Lux).
- Es lässt sich mit vielen optionalen Sensoren und Sonden konfigurieren.
- Es lassen sich auch bis zu 3 drahtlose Sensoren anschließen, deren Messungen von einem (optionalen) drahtlosen Modul über eine Entfernung von bis zu 20 Metern erfasst werden können.
- So können Sie schnell und einfach Messungen an Stellen durchführen, die sonst nur sehr schwer zugänglich sind.
- Es gibt auch eine spezielle optionale Tragetasche, in der sich sowohl Ihr Messgerät als auch die Sonden und Sensoren Ihres individuellen Sets verstauen lassen.
- Multifunktionsmessgerät für HLK-Anlagen, Belüftung und Innenraumluftqualität mit Speicherfunktion
- Geeignet für eine Vielzahl von Sensoren/Sonden für: Luftströmung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2- und CO-Messung
- Führt zeitgesteuerte und Mehrpunktmittelungen sowie Berechnungen von Volumenströmen (in CFM), Energieleistung (in BTUh) und Kühltonnen durch
- Interner Präzisionsdrucksensor erhältlich
- Druckfunktionen (Messung, mit Datum und Uhrzeit)
- Datenprotokolle mit bis zu 10.000 Messwerten (optional)
- Optionale TopSafe-Schutzvorrichtung schützt vor Stößen, Staub und Wasser
- Die schützende Transporttasche dient zur ordentlichen Verstauen von Geräten, Sonden und Zubehör
- Erfasst Messwerte von bis zu 3 drahtlosen Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessfühlern
- Integrierter Gummieinsatz und magnetische Rückseite
- Misst Luftfeuchtigkeitsgehalt, Materialgleichgewichtsfeuchte, Drucktaupunkt
- Gerätespeicher für bis zu 10.000 Messwerte
- PC-Software zur Analyse, Archivierung und Dokumentation von Daten
- Schutzart IP54
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
0 bis 3937 FPM | |
Kohlendioxid | |
220 x 74 x 46 mm | |
428 g |
ABS, TPE, Metall | |
IP 54 | |
Alkalimangan, Mignon, Typ AA (200 Stunden Batterielebensdauer) |
TST082 testo 435
DateigrößeVersion: 321.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ Multifunktionsmessgerät 435-4 für Innenraumluftqualität/HLK mit Speicher & Druckdifferenzsensor > Abmessungen (L x B x H):220 x 74 x 46 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur