Learn More
Agilent BioTek 410/80 nm-Fluoreszenzfilter
Zur Verwendung mit Mikrotiterplatten-Lesegeräten und -Bildgebung
Marke:  Agilent BioTek 7092200
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15537525
  • 1145.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Agilent BioTek Geräte mit Mikrotiterplatten-Wäschern, Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Geräten für die Zellbildgebung
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegeräte und Imager
410, ±80 nm