Learn More
SHOWA™ 406 Double Latex-Coated Insulated Cold-Weather Gloves
Artikelnummer. p-7235488
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
5 Paare
Artikelnummer. 17737607
Marke: SHOWA™ 40607M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Water-repellant gloves are designed to remain dry when used with liquids, while intelligent acrylic insulation protects hands from freezing temperatures down to -30°C.
  • Double-dipped latex coating with a rough texture for enhanced grip capabilities
  • Intelligent acrylic insulation protects hands from temperatures down to -30°C
  • Insulation helps to reduce perspiration inside the glove to preserve grip and tactility
  • High visibility orange exterior increases user safety in low-light applications
  • Seamless knit construction for a snug fit to increase warmth and dexterity
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Latex
Farbe Warnschutz-Orange, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Polyester
Größe M
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ziegelverlegung, Wartung im Freien, Kühlung und Versand/Empfang
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial Acryl
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1
Serie 406
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 11 in.