Learn More
Honeywell™ Einweg-Atemschutzmaske der Serie 4000, FFP1 (NR D)
Artikelnummer. 11891771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Packungen
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11891771 20 Packungen 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11891771 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 1005605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.94 CHF
    29.08 CHF / 20 Stück
    Sparen 83.86 CHF
    74% Rabatt
Verfügbar ab: 18-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Einweg-Atemschutzmaske der Serie 4000 ist eine Einweg-Halbmaske mit Filterfunktion, die flach gefaltet werden kann und über eine flüssigkeitsabweisende Außenhülle sowie elastische Verschlüsse verfügt. Da es kein Ausatemventil besitzt, hat es ein Willtech™ Nasenabdichtung. Wird zur Aufrechterhaltung der Hygiene einzeln verpackt geliefert.
  • Produkttyp: Mehrzweck-Atemschutzmaske
  • Beschreibung: Halbmaske
  • Form: Flach faltbar
  • Modell: 4110
  • Filtereffizienz: FFP1
  • Größe: M/G
  • Dichtungstyp: Nasenabdichtung (Willtech™)
  • Einweg-Produkt: Ja
  • Latexfrei: Ja
  • Beständig gegen: Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EG-Kategorie: 3, EN 149:2001+A1:2009
Farbe Weiß
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polyester
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe M/L
Mit Ausatemventil Nein
Filtereffizienz FFP1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Textil-, Bau-, Eisen- und Stahlbranche
Latexfrei Ja
Material (Gesichtsschutz) PES-Strickgewebe, PU-Schaum, PU-Folie
Material Kopfband Elastisch
Modell 4110, Halbmaske, zum Einmalgebrauch
Material des Objektivrevolvers Polypropylen-umwickelter galvanisierter Draht
Verpackungsart Einzeln verpackt
Menge 20 Packungen
Beständig gegen Flüssigkeit
Sterilität Unsteril
Mit Gleitringdichtung Ja (Nasenabdichtung, Willtech™)
Gewicht (metrisch) 7 g