Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 60 mm Höhe
Marke: Linker Industrietechnik™ 554.060.222-078
Additional Details : Gewicht : 0.81000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl |
400mm | |
8mm | |
Konformität mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. | |
60mm |