Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 75 mm high cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE22125
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15290544
  • 61.35 CHF / 36 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
  • Fasst Kryofläschchen
  • Rasteraufteilung
Spezifikation
Spezifikation
Gittertrennwand
Fläschchen mit 31 mm Außendurchmesser
40 mm
75 mm hohe Kryoboxen
4 x 4 Zellen