Learn More
Tenak™ 40 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 75 mm high cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE22137
Additional Details : Gewicht : 1.10700kg
Beschreibung
- Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
- Fasst Kryofläschchen
- Rasteraufteilung
Spezifikation
Gittertrennwand | |
Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser | |
40 mm |
75 mm hohe Kryoboxen | |
12 x 12 Zellen |