Learn More
Agilent BioTek 4 Well-Verteiler
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
50 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zum Waschen von 24-Well Mikrotiterplatten
- Für 50 TS-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 24-Well-Plattenwäsche |
| Typ | 4-Well-Verteiler |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 50 TS Mikrotiterplatten-Waschgerät |