Learn More
Diba Omnifit™ Vier-Wege-Hahn
Click to view available options
Beschreibung:
4-Wege-Ventil 2 x 90°
4-Wege-Ventil 90°
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Pressure rated up to 50 psi (3.4 bar).
- Rotary valves have a 1.5 mm bore and accept tubing sizes between 1 and 4 mm OD.
- Select from various configurations to suit your application.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 4-Wege-Ventil 2 x 90° |
| Bohrungsgröße (angloamerikanisch) | 0.06 in. |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 1.5 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 0.04 in. to 0.16 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Schlauch | 1 to 4 mm |
| Betriebsdruck | 50 psi, 3.4 bar |
| Anschlussart | Omnifit Cap System or 1/4 in.-28 UNF(F) |
| Typ | 4-way Valve |
| No. of Ports | 4 Ports |