Learn More
4-Vinylsyringol, TRC
Artikelnummer. 30240858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240858 500 mg 500 Milligramm
30240554 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240858 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV280000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28343-22-8
Summenformel C10 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Synonym 4-Ethenyl-2,6-Dimethoxyphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Ethenylphenol, 2,6-Dimethoxy-4-Vinylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-Hydroxystyrene, 4-Vinyl-2,6-Dimethoxyphenol, Canolol, Syringlyethene, Vinylsyringol
IUPAC-Name 4-Ethenyl-2,6-Dimethoxyphenol
SMILES Coc1Cc(C=C)Cc(Oc)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylsyringol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-4-7-5-8(12-2)10(11)9(6-7)13-3/h4-6,11H,1H2,2-3H3
Formelmasse 180.0786