Learn More
4-Vinylpyridin, stabilisiert 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10326550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10326550 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10399073 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10464015 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10326550 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140912500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.40 CHF
    89.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 9.75 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-43-6 , 123-31-9
Summenformel C7H7N
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
MDL-Nummer MFCD00006447
InChI-Schlüssel KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
IUPAC-Name 4-Ethenylpyridin
SMILES C=CC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylpyridine
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 0.9890g/mL
Siedepunkt 171°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH=Ch2
Brechungsindex 1.5500 to 1.5520
Menge 250 mL
Beilstein 20, II, 170
Relative Dichte 0.989
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,in diluted acids,slightly soluble in diethyl ether
Stabilisator 80 to 150ppm hydroquinone
Viskosität <3 cps (20°C)
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinylpyridine, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.