Learn More
4-Vinylphenol, min. 10 % in Propylenglycol gelöst, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Vinylphenol acts as a monomer and used in the preparation of poly-4-vinylphenol polymer, which is used in electronics as a dielectric layer in organic transistors in organic thin-film-transistor liquid-crystal displays (TFT LCD). It is a phenolic compound and presents in wine and beer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Vinylphenol fungiert als Monomer und wird bei der Herstellung von Poly-4-vinylphenolpolymer verwendet, das in der Elektronik als dielektrische Schicht in organischen Transistoren und in organischen Flüssigkristallanzeigen mit Dünnschichttransistor-Ansteuerung (TFT-LCD) verwendet wird. Es handelt sich dabei um eine in Wein und Bier vorkommende Phenolverbindung.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeits- und hitzeempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Vinylphenol |
| Dichte | 1.04 |
| Flammpunkt | >100°C (212°F) |
| Brechungsindex | 1.447 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 506844 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water. |
| Formelmasse | 120.15 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≥10 % Lösung in Propylenglycol |