Learn More
4-Vinylbenzylacetat, 95 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10215621 5 g Glasflasche 5 Gramm
10632952 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 422500050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1592-12-7 | C11H12O2 | 176.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-12-7
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
MDL-Nummer MFCD00078265
InChI-Schlüssel LEIKPUSDAWATBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylbenzyl acetate, 4-ethenylphenyl methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene, 4-vinylbenzylacetate, p-acetoxymethylstyrene, 4-vinylphenyl methyl acetate, 4-ethenylbenzenemethanol acetate, benzenemethanol,4-ethenyl-, 1-acetate
PubChem CID 2735161
IUPAC-Name (4-ethylphenyl)methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylbenzyl acetate
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Dichte 1.5300g/mL
Siedepunkt 125°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5350 to 1.538
Menge 5 g
Relative Dichte 1.53
Stabilisator 0.1 % hydroquinone
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinylbenzyl acetate, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.