Learn More
4-Vinylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30454580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454580 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV3710002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylbenzoic Acid
CAS 1075-49-6
Summenformel C9 H8 O2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(C=C)cc1
IUPAC-Name 4-ethenylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Formelmasse 148.0524