Learn More
4-Vinylanilin, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381184 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10381184 1 g Glasflasche 1 Gramm
10287080 5 g Glasflasche 5 Gramm
10484195 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381184 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 308480010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1520-21-4 | C8H9N | 119.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1520-21-4
Summenformel C8H9N
Molekulargewicht (g/mol) 119.17
MDL-Nummer MFCD00015329
InChI-Schlüssel LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
PubChem CID 73700
IUPAC-Name 4-ethenylanilin
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylaniline
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 23°C to 24°C
Farbe Rot bis gelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 249°C
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHC6H4NH2
Brechungsindex 1.6250 to 1.629
Menge 1 g
Relative Dichte 1.01
Formelmasse 119.17
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigemSchmelzpunkt