Learn More
4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11323696 5 g 5 Gramm
11333696 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14815.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6999-19-5 | C7H14OSi | 142.273 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6999-19-5
Summenformel C7H14OSi
Molekulargewicht (g/mol) 142.273
MDL-Nummer MFCD00190213
InChI-Schlüssel HJJSDJHRTMFJLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-2-ol, 1-trimethylsilylbut-1-yne-3-ol, +/-4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, acmc-20mpjc, 3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl-, 2s, acmc-1bfey, hjjsdjhrtmfjlp-uhfffaoysa, 3-butyn-2-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760828
IUPAC-Name 4-Trimethylsilylbut-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C[Si](C)(C)C)O
Spezifikation
Siedepunkt 126°C to 129°C
Chemischer Name oder Material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol
Menge 5 g
Flammpunkt 57°C (135°F)
Brechungsindex 1.446
Dichte 0.846
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1923632
Formelmasse 142.27
Reinheit (%) 97%