Learn More
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490128
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490128 5 g 5 Gramm
15400138 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53376.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol wird bei der organisch-chemischen Synthese als Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2117-12-6
MDL-Nummer MFCD00190217
Spezifikation
Siedepunkt 97°C to 98°C (24mmHg)
Chemischer Name oder Material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Menge 5 g
Summenformel C7H14OSi
Strukturformel HOCH2CH2C≡CSi(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 60°C (140°F)
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
InChI-Schlüssel VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
IUPAC-Name 4-Trimethylsilylbut-3-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 142.27
PubChem CID 2760827
Formelmasse 142.27
Reinheit (%) 98%
Dichte 0.854