Learn More
4-(Trifluormethylthio)phenol, 98 %
Artikelnummer. 11421587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421587 5 g 5 Gramm
11411587 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24996.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-84-7
Summenformel C7H5F3OS
Molekulargewicht (g/mol) 194.171
MDL-Nummer MFCD00036035
InChI-Schlüssel YYCPTWHVKSATQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio phenol, 4-trifluoromethyl thio phenol, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenol, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenol, 4-trifluoromethylsulfanyl phenol, 4-trifluoromethylthio hydroxybenzene, p-trifluoromethylthio phenol, 4-trifluoromethyl sulphanyl phenol, phenol, 4-trifluoromethyl thio
PubChem CID 3815158
IUPAC-Name 4-(trifluormethylsulfanyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)SC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylthio)phenol
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Siedepunkt 77°C to 78°C (7 mmHg)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 98%