Learn More
4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439957 1 g 1 Gramm
11449957 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22907.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 312-21-0 | C8H4F3NO2S | 235.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 312-21-0
Summenformel C8H4F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 235.18
MDL-Nummer MFCD01631631
InChI-Schlüssel UHCGSMMNICMDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonylbenzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzenecarbonitrile, acmc-1clj3, 4-trifluoromethanesulphonylbenzonitrile, 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitril
PubChem CID 2777824
IUPAC-Name 4-(trifluormethylsulfonyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 87°C to 92°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 235.18
Reinheit (%) ≥97%