Learn More
4-rifluoromethylphenylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10304012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10304012 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10360144 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 359765000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128796-39-4
Summenformel C7H6BF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 189.93
MDL-Nummer MFCD00151855
InChI-Schlüssel ALMFIOZYDASRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-trifluoromethylphenyl boronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boranediol, 4-boronobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734389
IUPAC-Name [4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Trifluoromethylphenylboronic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 245.0°C to 250.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Formelmasse 189.93
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Trifluoromethylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke