Learn More
4-Trifluormethylnicotinamid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312713 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312713 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17845700AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
CAS 158062-71-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H5 F3 N2 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3N2O/c8-7(9,10)5-1-2-12-3-4(5)6(11)13/h1-3H,(H2,11,13)
SMILES NC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)pyridin-3-carboxamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
Menge 1 mL
Formelmasse 190.0354 g/mol