Learn More
4-(Trifluoromethyl)thiophenol, Technical Grade, Maybridge
Artikelnummer. 10193764
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10193764 Braunglasflasche, 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10193764 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00292DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
CAS 825-83-2
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C7H5F3S
Menge 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl thiophenol, 4-trifluoromethyl benzenethiol, 4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 4-trifluoromethylthiophenol, 4-mercaptobenzotrifluoride, benzenethiol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl t, acmc-20amtl, pubchem6864
InChI-Schlüssel WCMLRSZJUIKVCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)benzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 178.172
PubChem CID 136653
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch