Learn More
4-(Trifluormethyl)thiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
4-(Trifluormethyl)thiophenol wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)thiophenol |
| Dichte | 1.3 |
| Siedepunkt | 66°C to 68°C (15 mmHg) |
| Geruch | Stench |
| Brechungsindex | 1.492 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2045665 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |