Learn More
4-(Trifluormethyl)-phenylhydrazin-Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11330176 1 g 1 Gramm
11320176 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32340.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2923-56-0 | C7H8ClF3N2 | 212.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2923-56-0
Summenformel C7H8ClF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.6
MDL-Nummer MFCD00204233
InChI-Schlüssel WCAGNYIHAYOPSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, hcl, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl-, monohydrochloride, n'-4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride
PubChem CID 24229790
IUPAC-Name [4-(trifluormethyl)phenyl]hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 212.6
Reinheit (%) 96%