Learn More
4-(Trifluormethylthio)phenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| Schmelzpunkt | 79°C to 81°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2267687 |
| Formelmasse | 204.15 |
| Reinheit (%) | 99% |