Learn More
4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10743275 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10743275 5 g Glasflasche 5 Gramm
10109941 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743275 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 355300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 368-71-8
Summenformel C7H7F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.142
MDL-Nummer MFCD00042456
InChI-Schlüssel RQWJHUJJBYMJMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 4-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 4-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 3,4-diamino-benzotrifluoride, 3,4-diamino benzotrifluoride
PubChem CID 520822
IUPAC-Name 4-(trifluormethyl)benzol-1,2-diamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Farbe Braun-Grau
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Powder