Learn More
4-Trifluormethyl-o-phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490713 1 g 1 Gramm
11400723 5 g 5 Gramm
11410723 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490713 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12749.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 368-71-8 | C7H7F3N2 | 176.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,4-Diaminobenzotrifluorid wird häufig als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Beständig bei Raumtemperatur in geschlossenen Behältern unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen und trockenen Ort lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-71-8
Summenformel C7H7F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.142
MDL-Nummer MFCD00042456
InChI-Schlüssel RQWJHUJJBYMJMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 4-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 4-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 3,4-diamino-benzotrifluoride, 3,4-diamino benzotrifluoride
PubChem CID 520822
IUPAC-Name 4-(trifluormethyl)benzol-1,2-diamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 909258
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 98%