Learn More
4-(Trifluormethyl)nicotinsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10160742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10160742 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10253322 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10193134 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10160742 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF03948CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 158063-66-2
Summenformel C7H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
MDL-Nummer MFCD00082626
InChI-Schlüssel LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
PubChem CID 2777549
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 97%