Learn More
4-(Trifluoromethyl)mandelic acid, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10053640 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10053640 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10053640 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 313040010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Namenshinweis 98%
CAS 395-35-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H7F3O3
Strukturformel CF3C6H4CH(OH)CO2H
MDL-Nummer MFCD00009724
Menge 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylmandelic acid, hydroxy 4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethyl phenylglycolic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-2-hydroxyacetic acid, p-trifluoromethylmandelic acid
InChI-Schlüssel SDGXYUQKJPFLDG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Molekulargewicht (g/mol) 220.147
PubChem CID 164593
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Powder