Learn More
4-(Trifluormethyl)diphenylether, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11411127
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2367-02-4
MFCD01631641
2367-02-4
MFCD01631641
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-(Trifluoromethyl)diphenylether wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagertemperatur: 2 – 4 °C; Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht geschlossen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)diphenyl ether
Siedepunkt 180°C (10 mmHg)
Summenformel C13H9F3O
Brechungsindex 1.5135
Menge 5 g
Beilstein 1974851
Synonym 4-trifluoromethyl diphenyl ether, 1-phenoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-phenoxy-1-trifluoromethyl benzene, 4-phenoxybenzotrifluoride, trifluoromethyldiphenyl ether, 4-trifluoromethyl diphenylether, 4-phenoxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel UZJUDUZMPNCXPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-Phenoxy-4-(Trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 238.21
PubChem CID 2777517
Formelmasse 238.21
Reinheit (%) 97%