Learn More
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446657
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 15446657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33793.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75091-99-5 | C7H9F3O | 166.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75091-99-5
Summenformel C7H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
MDL-Nummer MFCD00102145
InChI-Schlüssel IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777491
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)cyclohexan-1-on
SMILES FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Siedepunkt 67°C to 68°C (16 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN1224
Synonym 4-trifluoromethyl cyclohexanone, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, 4-trifluoromethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, pubchem16025, 4-trifluoromethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,4-trifluoromethyl, 1-oxo-4-trifluoromethyl cyclohexane
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 97%